Merck
226432
Sigma-Aldrich
Methyltriphenoxyphosphonium iodide
96%
Sinónimos:
Triphenyl phosphite methoiodide
About This Item
Fórmula lineal:
CH3P(I)(OC6H5)3
Número de CAS:
Peso molecular:
452.22
Beilstein/REAXYS Number:
3580189
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
96%
mp
142-146 °C (lit.)
SMILES string
[I-].C[P+](Oc1ccccc1)(Oc2ccccc2)Oc3ccccc3
InChI
1S/C19H18O3P.HI/c1-23(20-17-11-5-2-6-12-17,21-18-13-7-3-8-14-18)22-19-15-9-4-10-16-19;/h2-16H,1H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
VKTOBGBZBCELGC-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Application
Used in the transformation of the 5′-hydroxyl group in nucleosides to the 5′-deoxy-5′-iodo group.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 1795-1795 (1993)