192333
Ethyl nitroacetate
97%
Sinónimos:
2-Nitroacetic acid ethyl ester, Ethyl 2-nitroacetate, Nitroacetic acid ethyl ester
About This Item
Nivel de calidad
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.424 (lit.)
bp
105-107 °C/25 mmHg (lit.)
densidad
1.199 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
ester
nitro
cadena SMILES
CCOC(=O)C[N+]([O-])=O
InChI
1S/C4H7NO4/c1-2-9-4(6)3-5(7)8/h2-3H2,1H3
Clave InChI
FTKASJMIPSSXBP-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- synthesis of γ-oxoacids via Michael addition reaction with α,β-unsaturated ketones
- fuctionalization of C4-position on pyrimidine and C6-position on 2′-deoxyguanosine to produce novel nucleosides
- facile synthesis of α,α-diisobutylglycine
- synthesis of DL-4,4-difluoroglutamic acid
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
197.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
92 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)