182745
Poly(vinyl methyl ketone)
average Mw ~500,000 by GPC
Sinónimos:
3-Buten-2-one polymer, Atactic poly(methyl vinyl ketone), Methyl vinyl ketone polymer, Polybutenone
About This Item
Productos recomendados
mol wt
average Mw ~500,000 by GPC
Quality Level
refractive index
n20/D 1.5 (lit.)
transition temp
Tg 28 °C
density
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)C=C
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?