Merck
180068
Sigma-Aldrich
Dimethyl pimelate
99%
Sinónimos:
Dimethyl heptanedioate
About This Item
Fórmula lineal:
CH3O2C(CH2)5CO2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
188.22
Beilstein:
1777309
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.431 (lit.)
bp
121-122 °C/11 mmHg (lit.)
densidad
1.041 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadena SMILES
COC(=O)CCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C9H16O4/c1-12-8(10)6-4-3-5-7-9(11)13-2/h3-7H2,1-2H3
Clave InChI
SHWINQXIGSEZAP-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Dimethyl pimelate was used as the internal standard in the analysis of phthalates, sebacates, epoxidized soybean oil (ESBO) and polyadipates after transesterification to the ethyl esters.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Koni Grob
Journal of chromatography. A, 1150(1-2), 93-99 (2006-11-07)
After some two decades insisting on validation and normalization of methods, the reliability of the results in analytical chemistry continues to be unsatisfactory. Further, the processes involved are too slow, with the effect that frequently the most relevant results are