Merck
179027
Sigma-Aldrich
1,4-Benzodioxan-6-yl methyl ketone
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H10O3
Número de CAS:
Peso molecular:
178.18
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
98%
form
solid
mp
80-82 °C (lit.)
functional group
ketone
SMILES string
CC(=O)c1ccc2OCCOc2c1
InChI
1S/C10H10O3/c1-7(11)8-2-3-9-10(6-8)13-5-4-12-9/h2-3,6H,4-5H2,1H3
InChI key
HGVWMTAIIYNQSI-UHFFFAOYSA-N
Application
1,4-Benzodioxan-6-yl methyl ketone may be used in the preparation of acetylenic alcohols.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)