177857
1-Iodoheptane
98%
Sinónimos:
Heptyl iodide
About This Item
Productos recomendados
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.490 (lit.)
bp
204 °C (lit.)
mp
−48 °C (lit.)
solubility
benzene: miscible(lit.)
chloroform: miscible(lit.)
density
1.379 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
alkyl halide
SMILES string
CCCCCCCI
InChI
1S/C7H15I/c1-2-3-4-5-6-7-8/h2-7H2,1H3
InChI key
LMHCYRULPLGEEZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
168.8 °F - closed cup
flash_point_c
76 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?