Merck
156035
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethyl)phenol
99%
Sinónimos:
α,α,α-Trifluoro-m-cresol, 3-Hydroxybenzotrifluoride
About This Item
Fórmula lineal:
CF3C6H4OH
Número de CAS:
Peso molecular:
162.11
Beilstein:
2045663
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
presión de vapor
0.56 mmHg ( 40 °C)
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.458 (lit.)
bp
178-179 °C (lit.)
mp
−2-−1.8 °C (lit.)
densidad
1.333 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
cadena SMILES
Oc1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H5F3O/c8-7(9,10)5-2-1-3-6(11)4-5/h1-4,11H
Clave InChI
UGEJOEBBMPOJMT-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
3-(Trifluoromethyl)phenol (3-Hydroxybenzotrifluoride) was used in the preparation of travoprost (antiglaucoma agent).
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
163.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
73 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Boulton LT, et al.
Organic Process Research & Development, 6(2), 138-145 (2002)
Akira Ohashi et al.
Talanta, 146, 789-794 (2015-12-24)
The solubilities of several cobalt(III) chelates (CoL3) with in supercritical carbon dioxide (SC-CO2) were investigated in the presence of fluorine- and trifluoromethyl-substituted phenols (PhOH) using UV-vis spectrophotometry. Solubility enhancement of CoL3 complexes in SC-CO2 was accomplished by adding PhOH. The
The many roles for fluorine in medicinal chemistry.
William K Hagmann
Journal of medicinal chemistry, 51(15), 4359-4369 (2008-06-24)