151939
Methanol-OD
99.5 atom % D
Sinónimos:
mono-Deuteromethanol, Methan(ol-d), Methyl alcohol-OD
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
99.5 atom % D
Quality Level
assay
99% (CP)
form
liquid
expl. lim.
5.5-36.5 % (lit.)
technique(s)
NMR: suitable
impurities
≤0.0250% water
water
refractive index
n20/D 1.327 (lit.)
bp
65.5 °C (lit.)
mp
-99 °C (lit.)
density
0.813 g/mL at 25 °C (lit.)
mass shift
M+1
SMILES string
[2H]OC
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i2D
InChI key
OKKJLVBELUTLKV-VMNATFBRSA-N
General description
Application
Recommended products
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
51.8 °F - closed cup
flash_point_c
11.0 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
La espectroscopia mediante resonancia magnética nuclear es una técnica analítica que permite determinar la estructura molecular, la composición química y la pureza. La RMN detecta la energía absorbida debido a estados de espín nuclear en presencia de un fuerte campo magnético.
NMR spectroscopy elucidates molecular structure and purity via nuclear spin states in a strong magnetic field.
NMR spectroscopy elucidates molecular structure and purity via nuclear spin states in a strong magnetic field.
La espectroscopia mediante resonancia magnética nuclear es una técnica analítica que permite determinar la estructura molecular, la composición química y la pureza. La RMN detecta la energía absorbida debido a estados de espín nuclear en presencia de un fuerte campo magnético.