15027
Boc-3-(3-pyridyl)-Ala-OH
≥99.0% (TLC)
Sinónimos:
Boc-β-(3-pyridyl)-Ala-OH, Boc-3-(3-pyridyl)-L-alanine
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥99.0% (TLC)
form
solid
optical activity
[α]20/D +15.5±1°, c = 1% in ethanol
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1cccnc1)C(O)=O
InChI
1S/C13H18N2O4/c1-13(2,3)19-12(18)15-10(11(16)17)7-9-5-4-6-14-8-9/h4-6,8,10H,7H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17)/t10-/m0/s1
InChI key
JLBCSWWZSSVXRQ-JTQLQIEISA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?