Merck
14580
Sigma-Aldrich
Nα,Nα-bis(carboximetil)-L-lisina hydrate
≥97.0% (TLC), for peptide synthesis
Sinónimos:
Ácido (S)-N-(5-amino-1-carboxipentil)iminodiacético
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H18N2O6 · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
262.26 (anhydrous basis)
Beilstein/REAXYS Number:
9141770
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
product name
Nα,Nα-bis(carboximetil)-L-lisina hydrate, ≥97.0% (TLC)
Quality Level
assay
≥97.0% (TLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
O.NCCCC[C@H](N(CC(O)=O)CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C10H18N2O6.H2O/c11-4-2-1-3-7(10(17)18)12(5-8(13)14)6-9(15)16;/h7H,1-6,11H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18);1H2/t7-;/m0./s1
InChI key
WTVPNZLAZFGAFK-FJXQXJEOSA-N
General description
El hidrato de Nα,Nα-bis(carboximetil)-L-lisina es un aminoácido sintético utilizado en la síntesis de péptidos en fase líquida.
Application
<ul>
<li><strong>Nalfa, Nalfabis(carboximetil)-lisina hidratada en el desarrollo de biosensores:</strong> Zhang et al. exploraron el uso de óxido de grafeno funcionalizado para la fabricación de biosensores destinados a detectar paraoxón, un agente nervioso, donde el hidrato de Nalfa, Nalfa-bis(carboximetil)-lisina se utiliza como parte del proceso gradual para anclarse a los materiales basados en GO (Zhang et al., 2014).</li>
<li><strong>Mejoras de la purificación de proteínas:</strong>el hidrato de N,N-bis(carboximetil)-l-lisina (ANTA) se utiliza en la síntesis de nanopartículas superparamagnéticas de Fe3O4/Au como conjugante. Facilita la fijación de iones Co2+ a las nanopartículas de Fe3O4/Au modificadas en la superficie, lo que provoca la formación de nanopartículas Fe3O4/Au-ANTA-Co2+ (Zhang et al., 2013).</li>
</ul>
Analysis Note
puede contener hasta ~2 mol de agua y sales inorgánicas al ~10 %
Other Notes
Ácido tricarboxílico utilizado para la preparación de las resinas quelantes empleadas para la cromatografía de proteínas
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
E Hochuli et al.
Journal of chromatography, 411, 177-184 (1987-12-18)
A novel nitrilotriacetic acid adsorbent has been prepared for metal chelate affinity chromatography. The new resin is a quadridentate chelate former and specially suitable for metal ions with coordination numbers of six, since two valencies remain for the reversible binding