Merck
141674
Sigma-Aldrich
1-n-Propylpiperazine dihydrobromide
96%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H16N2 · 2HBr
Número de CAS:
Peso molecular:
290.04
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
96%
mp
259.5-264.5 °C (lit.)
solubilidad
water: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
cadena SMILES
Br.Br.CCCN1CCNCC1
InChI
1S/C7H16N2.2BrH/c1-2-5-9-6-3-8-4-7-9;;/h8H,2-7H2,1H3;2*1H
Clave InChI
YTPQLWVHCBATKO-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
1-n-Propylpiperazine dihydrobromide reacts with potassium thiocyanate to yield 1-(4-n-propyl)piperazine thioamide.
Aplicación
1-n-Propylpiperazine dihydrobromide was used in the synthesis of amidines and sulfonamides of 5-and 6-amino-2,3-bis(4-alkyl-1-piperazazinyl)quinoxalines.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Anna Frymarkiewicz et al.
European journal of medicinal chemistry, 44(4), 1674-1681 (2008-11-08)
A series of 1-[[2-thiazol-5-yl-(2-aminoethyl)]-4-n-propyl]piperazine derivatives have been prepared and in vitro tested as H(3)-receptor antagonists (the electrically evoked contraction of the guinea pig jejunum). It appeared that by comparison of homologous pairs the 1-[[2-thiazol-5-yl-(2-methyl-2-phenylalkylaminoethyl)]-4-n-propyl]piperazine derivatives (4c1-4c3) have slightly higher activity
P F Fabio et al.
Journal of medicinal chemistry, 23(2), 201-206 (1980-02-01)
A series of amidines and sulfonamides of 5- and 6-amino-2,3-bis(4-alkyl-1-piperazinyl)quinoxalines was synthesized and tested against cecal and hepatic forms of Entamoeba histolytica infections in rats and hamsters, respectively. Four compounds (5, 6, 8, and 9) were found to have acceptable