136999
6-Undecanone
97%
Sinónimos:
Diamyl ketone, Dipentyl ketone
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.4270 (lit.)
bp
228 °C (lit.)
mp
14.6 °C (lit.)
density
0.831 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ketone
SMILES string
CCCCCC(=O)CCCCC
InChI
1S/C11H22O/c1-3-5-7-9-11(12)10-8-6-4-2/h3-10H2,1-2H3
InChI key
ZPQAKYPOZRXKFA-UHFFFAOYSA-N
Application
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
190.4 °F - closed cup
flash_point_c
88 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?