135917
Quinuclidine hydrochloride
97%
Sinónimos:
1-Azabicyclo[2.2.2]octane hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
Cl[H].C1CN2CCC1CC2
InChI
1S/C7H13N.ClH/c1-4-8-5-2-7(1)3-6-8;/h7H,1-6H2;1H
InChI key
BZLBBZLOMXKMTA-UHFFFAOYSA-N
Application
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?