12990
Ethyl benzoylacetate
technical, ≥95% (HPLC)
Sinónimos:
Benzoylacetic acid ethyl ester, Ethyl 3-oxo-3-phenylpropionate
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
6.6 (vs air)
Nivel de calidad
grado
technical
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.52 (lit.)
n20/D 1.520-1.540
bp
265-270 °C (lit.)
solubilidad
H2O: insoluble
alcohol: miscible
diethyl ether: miscible
densidad
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
ketone
phenyl
cadena SMILES
CCOC(=O)CC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H12O3/c1-2-14-11(13)8-10(12)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,2,8H2,1H3
Clave InChI
GKKZMYDNDDMXSE-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
284.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
140 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?