126373
3,4-Dimethylaniline
98%
Sinónimos:
3,4-Xylidine, 4-Amino-1,2-dimethylbenzene, 4-Amino-o-xylene
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
98%
bp
226 °C (lit.)
mp
49-51 °C (lit.)
solubility
H2O: slightly soluble
alcohol: soluble
SMILES string
Cc1ccc(N)cc1C
InChI
1S/C8H11N/c1-6-3-4-8(9)5-7(6)2/h3-5H,9H2,1-2H3
InChI key
DOLQYFPDPKPQSS-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Application
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Storage Class
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
224.6 °F - closed cup
flash_point_c
107 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?