124133
3-Bromoquinoline
98%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.664 (lit.)
bp
274-276 °C (lit.)
mp
13-15 °C (lit.)
densidad
1.533 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadena SMILES
Brc1cnc2ccccc2c1
InChI
1S/C9H6BrN/c10-8-5-7-3-1-2-4-9(7)11-6-8/h1-6H
Clave InChI
ZGIKWINFUGEQEO-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?