120685
N-Cyclohexylformamide
99%
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
99%
form
solid
bp
113 °C/700 mmHg (lit.)
mp
36-41 °C (lit.)
functional group
amide
SMILES string
O=CNC1CCCCC1
InChI
1S/C7H13NO/c9-6-8-7-4-2-1-3-5-7/h6-7H,1-5H2,(H,8,9)
InChI key
SWGXDLRCJNEEGZ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ADH1A(124) , ADH1B(125) , ADH1C(126) , ADH4(127) , ADH7(131) , EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
General description
Application
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
>235.4 °F - closed cup
flash_point_c
> 113 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?