116092
Triethyl 4-phosphonocrotonate, mixture of isomers
technical grade, 90%
Sinónimos:
4-(Diethoxyphosphinyl)-2-butenoic acid ethyl ester, 4-Phosphonocrotonic acid triethyl ester
About This Item
Productos recomendados
grado
technical grade
Nivel de calidad
Ensayo
90%
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
índice de refracción
n20/D 1.455 (lit.)
bp
135 °C/0.4 mmHg (lit.)
densidad
1.128 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOC(=O)\C=C\CP(=O)(OCC)OCC
InChI
1S/C10H19O5P/c1-4-13-10(11)8-7-9-16(12,14-5-2)15-6-3/h7-8H,4-6,9H2,1-3H3/b8-7+
Clave InChI
LXLODBXSCRTXFG-BQYQJAHWSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- Iminodipropionic acid as a leaving group for DNA polymerization by HIV-1 reverse transcriptase
- Stereoselective preparation of C1-C19 fragment of macrolide antibiotic aplyronine A using diastereoselective Nozaki-Hiyama-Kishi coupling reactions
- Orally bioavailable GPR40 agonist synthesis
- Synthesis of fluoroketone inhibitors of group VIA calcium-independent phospholipase A2
- Preaparation of mGlu4R agonists
- Dearomatizing cyclization of nicotinyl-substituted esters and ketones
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?