113409
5-Methyl-2-nitrobenzoic acid
95%
Sinónimos:
6-Nitro-m-toluic acid
Quality Level
assay
95%
form
solid
mp
134-136 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
nitro
SMILES string
Cc1ccc(c(c1)C(O)=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO4/c1-5-2-3-7(9(12)13)6(4-5)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)
InChI key
QRRSIFNWHCKMSW-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Application
5-Methyl-2-nitrobenzoic acid is used in the preparation of methyl-N-(5-methyl-2-nitrophenyl) carbamate.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
New preparation of benzo-2, 1, 3-oxadiazoles (benzofurazans).
Canadian Journal of Chemistry, 48(19), 3059-3063 (1970)