10907
Chloroacetaldehyde solution
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany, ≥45.0% in H2O (density determination)
Sinónimos:
CLACH
About This Item
Productos recomendados
grado
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany
Formulario
solid
concentración
≥45.0% in H2O (density determination)
bp
80-100 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
chloro
cadena SMILES
[H]C(=O)CCl
InChI
1S/C2H3ClO/c3-1-2-4/h2H,1H2
Clave InChI
QSKPIOLLBIHNAC-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
143.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
62 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?