Merck
主页病原体和腐败检测双歧杆菌选择性培养基
双歧杆菌选择性培养基
Jvo Siegrist
AnalytiX
Volume 9 Article 4
双歧杆菌用于乳制品生产
用于双歧杆菌(如长双歧杆菌、婴儿双歧杆菌和短双歧杆菌)的选择性分离、鉴定和计数培养基可用于乳制品生产中的质量控制。
双歧杆菌是革兰氏阳性、非运动型、杆状和经常分枝的厌氧菌。它们对免疫系统和控制肠道 pH 值有积极作用。双歧杆菌产生抑制其他细菌生长的细菌素和类细菌素抑制化合物。
长双歧杆菌是 双歧杆菌属中特征最明确的菌种。它能够利用广泛的能源底物,如植物聚合物,糖蛋白和糖缀合物,以及专门的蛋白质的低聚糖分解代谢。
双歧杆菌也有一种独特的己糖代谢产物,称为双歧杆菌分流。关键酶果糖-6-磷酸磷酸转酮酶不存在于任何其他革兰氏阳性肠道细菌中,因此为诊断试验提供了理想的靶标。
在成人的肠道中,只有 3-6% 的粪便是由双歧杆菌组成的,而在母乳喂养的婴儿中,双歧杆菌可以达到 90%。随着年龄的增加,细菌数量减少。据观察,婴儿和成人的双歧杆菌数量较少,患腹泻和过敏的风险较高。由于这个原因,双歧杆菌被作为益生菌补充剂添加到婴儿配方奶粉、饮料、酸奶和许多其他产品中。
由于双歧杆菌属的广泛使用,我们开发了双歧杆菌选择性培养基 (BSM),可作为琼脂或肉汤,用作质量控制的标准。这使得用双歧杆菌属制作的酸奶的质量控制简单、快速,可用于控制双歧杆菌属细菌的数量。
双歧杆菌在此培养基上生长良好,而乳杆菌链球菌菌株则受到抑制。双歧杆菌菌落在 24-48 小时内生长(由于高度选择性的条件,偶尔可长达三天)。双歧杆菌菌落呈紫褐色,因此易于与其他生物区分。
酸奶
图 1.在BSM琼脂上培养的酸奶样品。双歧杆菌表现为紫褐色菌落
在瑞士政府对酸奶制品中双歧杆菌计数的评估研究中,将传统方法与含有 100 mg/L 莫匹罗星和 BSM 琼脂的 Wilkins-Chalgren 琼脂进行了比较。传统方法差异显著,Wilkins-Chalgren 琼脂和 BSM 琼脂结果相似,无显著性差异。该研究标明:“在 BSM 琼脂上,双歧杆菌形成紫褐色菌落,更便于计数”。
产品列表
Loading
参考文献
1.
Mikkelsen LL, Bendixen C, Jakobsen M, Jensen BB. 2003. Enumeration of Bifidobacteria in Gastrointestinal Samples from Piglets. AEM. 69(1):654-658. https://doi.org/10.1128/aem.69.1.654-658.2003
2.
Rada V, Petr J. 2000. A new selective medium for the isolation of glucose non-fermenting bifidobacteria from hen caeca. Journal of Microbiological Methods. 43(2):127-132. https://doi.org/10.1016/s0167-7012(00)00205-0
3.
Grand M, K?ffer M, Baumgartner A. 2003. Quantitative analysis and molecular identification of bifidobacteria strains in probiotic milk products. European Food Research and Technology. 217(1):90-92. https://doi.org/10.1007/s00217-003-0711-6
4.
Rada V, Koc J. 2000. The use of mupirocin for selective enumeration of bifidobacteria in fermented milk products Milchwissenschaft. 55(2):65-67.
5.
Bundesamt für Gesundheit: Schweizerisches Lebensmittelbuch (SLMB): Kapitel 56, «Mikrobiologie» Neuausgabe 2000, Stand 2004.
6.
Horwitz W. 1995. Protocol for the design, conduct and interpretation of method-performance studies Revised 1994 (Technical Report) . International union of pure and applied chemistry.