Merck
主页植物组织培养生长调节剂 — 植物组织培养实验方案
生长调节剂 — 植物组织培养实验方案
我们提供广泛的植物生长调节剂,专门针对植物细胞培养进行了测试。测定了每种产品的物理和化学特性后,按照为粉末培养基确定的标准进行生物学测试。测定了每种植物生长素在体外环境下促进愈伤组织生长和/或发根的作用。测定了每种细胞分裂素刺激枝条产生的作用。 
将植物生长调节剂溶液通过双0.2 μm过滤单元无菌过滤到无菌瓶中。每批植物生长调节剂溶液均根据美国药典 第XXI卷,以及植物细胞培养中的生物学测试标准,进行了测试,这些标准与我们的植物组织培养基所使用的标准完全相同。
仅供实验室、植物组织培养基制备、以及植物研究使用。不得用作发达植物的植物生长调节剂。不得用于药物或家庭用途。
制备和使用生长调节剂
  1. 将100 mg植物生长调节剂加入100 ml容量瓶或其他玻璃容器中,配制1 mg/mL原液。
  2. 加入2-5 ml溶剂以溶解粉末。粉末完全溶解后,立即添加双重处理水(货号W3500)至刻度值。 可能需要在加入水的同时搅拌溶液以使材料保持在溶液中。按照下表中的建议存储原液。
  3. 将1.0 ml原液加入1升培养基中,使培养基中的植物生长调节剂的最终浓度为1.0 mg/L。(表1-3)
原液体积 =(所需的激素浓度 X 培养基体积)/原液浓度
植物细胞培养测试生长素通常用于植物细胞培养,浓度0.01-10.0 mg/L。 当以适当的浓度添加时,它们可以调节细胞伸长、组织肿胀、细胞分裂、不定根的形成、对不定枝和腋生枝形成的抑制、愈伤组织发出和生长、以及诱导胚胎发生。
植物细胞培养测试细胞分裂素通常用于植物细胞培养,浓度0.1-10.0 mg/L。细胞分裂素以适当的浓度添加时,可以调节细胞分裂,刺激腋生枝和不定枝增殖,调节分化,抑制根形成,激活RNA合成,并刺激蛋白质和酶活性。
生长素
*CA = 可与其他培养基组分一起高温高压灭菌。= 过滤灭菌。CA/F = 可与其他培养基成分一起高温高压灭菌,但可能会损失一些活性。这可以通过增加组分浓度来补偿。组分可以过滤灭菌。
细胞分裂素
*CA = 可与其他培养基组分一起高温高压灭菌。F = 过滤灭菌。CA/F = 可与其他培养基成分一起高温高压灭菌,但可能会损失一些活性。这可以通过增加组分浓度来补偿。组分可以过滤灭菌。
其他植物生长调节剂
*CA = 可与其他培养基组分一起高温高压灭菌。F = 过滤灭菌。CA/F = 可与其他培养基成分一起高温高压灭菌,但可能会损失一些活性。这可以通过增加组分浓度来补偿。组分可以过滤灭菌。