中华仓鼠卵巢(CHO)细胞培养基
中国仓鼠卵巢(CHO)细胞是生物工艺和药物开发研究的热点。CHO细胞的培养过程十分稳健,并且能够大规模的高水平生产多种重组糖蛋白。然而,不同的CHO细胞克隆通常具有与其他克隆不同的多样化营养需求。通常需要为每个特定的克隆开发定制的培养基,这就使得CHO细胞的培养基优化十分具有挑战。
传统的培养基开发方法涉及到对每种培养基成分分别进行分析,从而确定最佳的补充剂水平。该过程包括大量的测试条件并需要大量的时间。为了解决这一问题,我们开发了多种工具,可让您比以往更快、更轻松地为您特定的CHO细胞克隆开发优化的培养基配方。
培养基选择信息
FDA要求所有的新药都满足严格的安全要求。因外源生物制剂污染重组蛋白药物而对病人造成感染的潜在风险是他们最大的担忧之一。对于在设计良好的cGMP设施中生产的这些药物,最有可能造成生物污染的原因是细胞培养过程中所使用的动物来源成分和补充剂。
使用CHO细胞进行重组蛋白生产是一个复杂的过程。细胞系(来自细胞库)的生长和产率必须在开发中的特定蛋白质的背景下得到充分的表征和理解。 此外,没有哪种单一的培养基配方能够满足所有情况下的需求。经常需要在性能的最大化需求与监管机构对安全性的要求之间取得平衡。我们所提供的CHO配方可覆盖从完全补充的培养基至完全定义的培养基。这在最大产率和外源因子带来的最大安全性之间取得了良好的平衡。
产品C1707含有动物来源的成分。产品C5467、C8730和C9098不含有动物来源的成分。产品C4726不含有动物来源的成分以及任何化学定义成分,如植物水解物。对可接受存在动物来源成分的客户可先从C1707开始进行尝试。需要无动物来源成分的客户应先从C5467开始他们的初步尝试。
CHO培养基补充剂
中国仓鼠卵巢(CHO)细胞表达系统非常复杂,并通常会经过改造(或优化)以满足生物技术人员的特定偏好和需求。除了提供以上不同的CHO培养基外,我们还可提供能用于培养过程的补充剂。下表列举出了一些在评估和使用中最为常用的补充剂。
其他重要的潜在补充剂,如转铁蛋白、白蛋白、胎球蛋白和蛋白质水解物,都可以多种形式进行提供。