Merck
主页细胞计数与健康状况分析原位细胞死亡检测试剂盒,TMR red方案
原位细胞死亡检测试剂盒,TMR red方案
货号12156792910
操作方案
组织切片固定
罗氏建议使用交联固定剂,例如TUNEL测定所用的多聚甲醛(,使用我们的原位细胞死亡检测试剂盒时),避免在测定过程中将凋亡细胞的 DNA 碎片从细胞中洗出(可能导致假阴性)。在文献中,也有记载TUNEL使用丙酮或甲醇基固定剂——这类固定剂不会交联细胞成分。 使用此类固定剂时,由于DNA片段损失,可能会低估细胞凋亡情况。 使用不含福尔马林的 Accustain®固定培养细胞效果与现配的多聚甲醛一样好,但速度更快(固定时间仅为 15 分钟,而多聚甲醛固定时间为 60 分钟)。也可尝试用 2% 戊二醛的固定。
4%多聚甲醛(PFA)制备
在螺旋盖瓶中,混合2 g PFA、40 mL PBS 和 100 μL 5N NaOH。+56℃水浴孵育; 不时摇动直至 PFA 完全溶解。 使用 5N HCl(约 100 μL)将 pH 值调至7.4,并用PBS填充至50 mL终体积。现配该溶液;现配现用,未用部分按照当地危险废物处理规定丢弃。
使用塑料包埋组织切片
塑料包埋组织切片不适用于此试剂盒。 组织包埋所用塑料(例如甲基丙烯酸甲酯、羟基甲基丙烯酸甲酯或环氧树脂,如 Araldite 和 Epon)通常由紫外线引起聚合。 由于紫外线也会诱导 DNA 链断裂(末端转移酶可以标记这类断裂),从而导致假阳性结果。 因此,在使用TUNEL方法(使用罗氏的原位细胞死亡检测试剂盒)分析的样品中,罗氏不建议使用诱导 DNA 链断裂的嵌入方法。