Merck
主页蛋白定量Warburg-Christian法测定蛋白质
Warburg-Christian法测定蛋白质
1.目的
建立Warburg-Christian法蛋白质含量测定的标准化操作流程。
2.范围
本操作流程适用于所有需要通过Warburg-Christian法进行蛋白测定的产品。
3.定义
纯水 -产自去离子系统的水,电阻率>或=18 MΩ•cm @ 25 °C
4.讨论
N/A
5.责任
分析服务实验室人员应遵守本书面操作流程。
6.安全
请参见有害物质的材料安全数据表(MSDS)和适当的操作处理注意事项。
7.流程
7.1 条件:
T = 25 °C,A260 nm和A280 nm,光程 = 1 cm
7.2 方法:
光谱法
7.3 试剂:
蛋白质样品溶液(样品
在合适的缓冲液或纯净水中制备含有约0.3 mg蛋白质/mL样品的溶液。
7.4 测试方法
在合适的比色皿中读取样品相对于适当的空白对照的A260nm和A280nm。为获得有效的结果,A280nm必须大于A260nm。NAD或NADP的存在将会影响蛋白的A260nm和A280nm,因此必要时须在计算前对其进行校正。
8.计算
mg蛋白/mL = [(1.31 x A280) - (0.57 x A260)] x 稀释因子
Warburg-Christian法计算测定蛋白质
*用于NAD或NADP的校正
9.参考文献及附件
Warburg, O. and Christian W. (1941) Biochem.Z. 310, 384-421