Merck
主页免疫组织化学Prestige Antibody®免疫组化操作步骤
Prestige Antibody®免疫组化操作步骤
IHC实验方法
推荐将基于免疫组化的表达谱而开发的Prestige Antibodies®按照以下所描述的标准IHC染色实验方法进行使用。
脱蜡
将厚度为4 µm的石蜡切片在50 °C烘烤过夜。在免疫染色之前,在二甲苯和分级乙醇和分级乙醇制蒸馏水中进行脱蜡和水化。在水化过程中,在95%乙醇中的0.3% H2O2中对内源性过氧化物酶进行封闭5分钟。
标准抗原修复方法
标准抗原修复方法是在pH 6的修复缓冲液中通过使用高压锅炉(Decloaking室,Biocare Medical,Walnut Creek,CA,美国)作为热源而进行的热诱导表位修复(HIER)。
可通过将浸没在修复缓冲液中的TMA玻片在压力锅炉中125°C加热4分钟而进行HIER。在完全煮沸后,玻片会被保留在压力锅炉中并冷却至90 °C。总处理时间约为45分钟。
注意一抗的特定工作稀释比仅作为指南参考。最佳的稀释比必需由用户进行确定。
免疫组化染色程序,Autostainer 480®
所有的孵育过程都是在室温的。
所有试剂用于每张玻片上的体积都是300 µL。
  1. 在洗涤缓冲液中漂洗。
  2. 用Ultra V Block孵育5分钟。
  3. 在洗涤缓冲液中漂洗(x2)。
  4. 用一抗孵育30分钟。
  5. 在洗涤缓冲液中漂洗(x3)。
  6. 用一抗增强剂孵育20分钟。*
  7. 在洗涤缓冲液中漂洗(x2)。*
  8. 用标记的聚合物孵育30分钟。
  9. 在洗涤缓冲液中漂洗(x2)。
  10. 在DAB溶液中显影5分钟。
  11. 在蒸馏水中漂洗。
  12. 在苏木精中复染5分钟。**
  13. 在自来水中漂洗5分钟。**
  14. 在1:5稀释的碳酸锂水饱和溶液中漂洗1分钟。**
  15. 在自来水中漂洗5分钟。**
  16. 在分级乙醇和二甲苯中脱水**
  17. 盖上玻片。
* 对于多克隆抗体可忽略第6和7步。
** 第14 - 16步是在组织染色仪(Leica Autostainer XL)中进行的。
试剂
  • 洗涤缓冲液(10x浓度)。原始含有0.05% (v/v) Tween 20的工作溶液。加入多余的Tween 20至0.20%的终浓度。
  • 修复溶液:Citrate buffer®,pH 6.
  • 抗体稀释液。
  • Mayer苏木精
  • 二甲苯
替代的抗原修复方法
对于特定的抗体,可按照产品数据表中所述,使用替代的修复缓冲液或酶法抗原修复方法。
酶法抗原修复
酶法抗原修复是在免疫染色仪器中进行的,指在室温下将TMA玻片在蛋白酶K中孵育10分钟。
pH 9的修复缓冲液中的热诱导表位修复(Hier)
pH 9的修复缓冲液中的HIER可作为标准的HIER,除非使用了pH 9而非pH 6的修复缓冲液。
2017年十月修改