空气监测
空气采样与监测通过测量空气中的污染物和微粒对空气质量进行评估,可保护工业环境中的工人,防止环境和产品污染。研究人员在测量空气污染物时,不仅要考虑采样方法,还要考虑相关污染物或颗粒的相和特性。
推荐类别
空气采样方法
主动空气采样使用空气泵通过吸附剂管、热管、滤器或冲击器等一类吸附剂介质来抽取空气样品。
而被动空气采样则通过气态剂(分析物)无辅助分子扩散穿透介质表面进入吸附剂来获得样本。该方法通过分子扩散而非抽气获取采样,分析结果可靠且性价比高。通过测量平均污染物浓度,该方法可提供几天或几个月时间内污染物水平的详细报告。
全气采样则是将整个空气样本抽进容器瓶、不锈钢容器或玻璃罐中。这种简单的采样方法可直接从容器中测试目标化合物。
空气污染物的分类
空气污染物通常分为化学性、放射性或生物性污染物。
化学性污染物以气体、蒸气和微粒的形式出现。空气中常见的化学性污染物有二氧化氮(NO2)、一氧化碳(CO)、甲醛、铅、石棉、臭氧、挥发性有机化合物(VOC)和粉尘或颗粒(微粒)等。化学性污染物可通过主动或被动空气采样进行测量。
放射性污染物指高于自然背景辐射水平的非自然辐射信号。
生物性空气污染物涵盖设施中释放的细菌、孢子、真菌、酵母、微生物毒素和病毒。此外,还包括刺激物和过敏原,如花粉和霉菌等。生物性污染物可通过使用沉降板、接触平板或使用专用琼脂条的Reuter离心采样器进行监测。
空气监测应用
在空气质量事关生命健康的环境中,空气监测大有用武之地,例如对农业污染、工业污染和麻醉气体暴露的监测。
蒸气入侵指挥发性有机和无机化合物从受污染的地下水或土壤融入室内空气的气相迁移。
很多石化产品的生产都会生成有害副产物,影响健康和环境。比如因日常采样活动、表面溢出、地下储罐泄漏到土壤和地下水供给而导致的有害物质挥发,会将炼油工人及周围社区置于险地。
麻醉气体可消除疼痛感,让患者无痛接受手术或其他治疗。但剂量技术、设备泄漏或故障、废弃的麻醉气体等问题可能会让医护人员身陷险境。
而农业活动所排放的各种污染物则会威胁到在农村地区生活和工作的人。农药和除草剂也威胁人类健康,气体喷雾农药只有大约85%可到达靶标目的地,因而对人体健康十分不利。喷洒或封装化学剂的工人受到活性化学剂和溶剂的双重威胁。
相关文章
- Supelco thermal desorption tubes for air sampling applications.
- Frequently Asked Questions - radiello® Products
- For faster sampling rates, shorter sampling times, greater sensitivity and higher capacity allowing longer sampling times, discover our range of radial devices.
- Easy-to-use air sampler offering ultimate sensitivity for collection and measurement of vapor phase and particulate isocyanate monomers and oligomers.
- Solvents are one of the three components of paints. They are petroleum-based chemicals which dissolve the pigment and binding agent for application.
- 查看完整内容 (22)
相关实验方案
- Carbonyl compounds react within the DNPH cartridge to form immobilized hydrazones, which can be subjected to automated desorption and HPLC analysis with UV detection.
- Simplify your thermal desorption-based terpenes sample collection in air. Learn more about their profiling, odor measurement, industrial hygiene, and environmental emissions.
- Learn how to assemble the supporting plate of your radiello air sampler in the lab before the sampling campaign to save time in the field.
- Protocol for radiello® Diffusive Air Sampling Application - Nitrogen and Sulfur Dioxide
- 查看完整内容 (3)
查找更多文章和实验方案
我们可以提供哪些帮助
如有任何疑问,请提交客户支持请求
或联系我们的客户服务团队:
发送电子邮件至 custserv@sial.com
或致电 +1 (800) 244-1173
更多支持
- 计算器与应用
网络工具箱 - 用于分析化学、生命科学、化学合成和材料科学的科学研究工具和资源。
- Customer Support Request
Customer support including help with orders, products, accounts, and website technical issues.
- FAQ
Explore our Frequently Asked Questions for answers to commonly asked questions about our products and services.