跳转至内容
HK
ZH
产品
应用
服务
文件
支持
分析化学
细胞培养和分析
化学和生化试剂
临床检验和诊断
过滤
绿色替代产品
工业微生物学
实验室耗材
材料科学
分子生物学与功能基因组学
mAbs 开发与制造
mRNA 开发与生产
制药和生物制药生产
蛋白质生物学
纯水系统
分析化学
细胞培养和分析
化学和合成
医学研究与体外诊断
环境与大麻测试
食品饮料检测和生产
基因组学
材料科学和工程学
微生物检测
mAbs 开发与制造
mRNA 开发与生产
制药和生物制药生产
蛋白质生物学
研究和疾病领域
合同制造
PFAS检测
定制产品
生命科学的数字解决方案
IVD开发与生产
产品服务
支持
安全数据说明书(SDS)
分析证书(COA)
原产地证书(COO)
质检证书(COQ)
客户支持
联系我们
常见问题
质量与法规
工具和相关 App
网上研讨会
主页
微生物细胞培养
准备起始培养物
准备起始培养物
从新划线的平板上挑取单个菌落,并接种至3到5mL培养基中以获得起始培养物。
使用适当的抗生素,在37°C*下以250-300rpm摇瓶培养约8小时。
将起始培养物接种于过夜培养物中。用适当体积的培养基在大的培养瓶中以1:500至1:1000的比例稀释起始培养物,并在37℃*下以250-300rpm摇瓶孵育12至16小时。
*
该温度适用于标准的大肠杆菌。一些细菌需要不同的培养温度。
材料
Loading
相关文章
微生物生长实验方案
李斯特菌:不可不防
酵母转化实验方法
Competent Cell Protocols
Yeast Transformation Kit
New EN ISO 22964 for Cronobacter spp. detection in the food chain
相关产品类别
生物工艺液体细胞培养基和缓冲液
顶部
登录以继续。
如要继续阅读,请登录或创建帐户。
登录
暂无帐户?
注册