返回
Unix
™
SEC-300 (1.8 µm) UHPLC Columns
Products
产品分类
columns (2)
机构
USP Suitability
分离技术
内径(mm)
长度(cm)
柱材料
包装大小
粒径(μm)
孔径(Å)
技术
筛选产品
Showing 1-3 of 3
比较
货号
说明
价格
Z777300
Unix
™
SEC-300 (1.8 µm) UHPLC Columns,
L x I.D. 15 cm × 4.6 mm, neutral, hydrophilic film bonded to silica phase
展开
查看定价
Z777302
Unix
™
SEC-300 (1.8 µm) UHPLC Columns,
L x I.D. 30 cm × 4.6 mm, neutral, hydrophilic film bonded to silica phase
展开
查看定价
Z777301
Unix
™
SEC-300 (1.8 µm) UHPLC Columns,
L x I.D. 1 cm × 4.0 mm, neutral, hydrophilic film bonded to silica phase