返回
TSKgel
®
G5000HXL (9 µm) HPLC Columns
别名:
TSKgel
®
G1000H
XL
HPLC Column for Light Scattering Applications
Products
产品分类
columns (1)
制造商
分离技术
内径(mm)
长度(cm)
粒径(μm)
孔径(Å)
技术
筛选产品
Showing 1-1 of 1
比较
货号
说明
价格
816138
TSKgel
®
G5000HXL (9 µm) HPLC Columns,
L x I.D. 30 cm × 7.8 mm, polystyrene-divinylbenzene phase