返回
Tris Base,分子生物学级
别名:
三(羟甲基)氨基甲烷, 2-氨基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇, THAM, Tris 碱, 氨基丁三醇
线性分子式:
NH
2
C(CH
2
OH)
3
CAS号:
77-86-1
分子量:
121.14
Products
产品分类
buffers (1)
品牌
Millipore (1)
沸点(°C)
颜色
分子量
熔点(°C)
pH值
物质形态
pK值
质量水平
筛选产品
Showing 1-1 of 1
比较
货号
说明
价格
648310-M
Tris Base,分子生物学级,
≥99% (perchloric acid titration), solid, pH 7.0-9.0, solid, Molecular Biology Grade