返回
螺虫乙酯代谢产物 BYI08330-
顺式
-酮基-羟基
别名:
顺式
-3-(2,5-二甲基苯基)-3-羟基-8-甲氧基-1-氮杂[4.5]癸烷-2,4-二酮
经验公式(希尔记法):
C
18
H
23
NO
4
CAS号:
1172134-11-0
分子量:
317.38
Products
产品分类
pesticides (2)
品牌
Supelco (2)
分子量
制造商
包装形式
质量水平
应用
标准物质类型
技术
筛选产品
Showing 1-2 of 2
比较
货号
说明
价格
CRM32485
螺虫乙酯代谢产物 BYI08330-
顺式
-酮基-羟基,
certified reference material,
Trace
CERT
®
, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
展开
查看定价
32485
螺虫乙酯代谢产物 BYI08330-
顺式
-酮基-羟基,
PESTANAL
®
, analytical standard