返回
Sephacryl
®
Size Exclusion Resin
别名:
聚([丙烯基葡聚糖]-
co
- N,N′-亚甲基双丙烯酰胺)
CAS号:
65546-95-4
Products
品牌
Sigma-Aldrich (3)
物质形态
粒径(μm)
筛选产品
Showing 1-3 of 3
比较
货号
说明
价格
S300HR
Sephacryl
®
Size Exclusion Resin,
300-HR, MW range 10-1500 kDa (globular proteins), MW range 1-400 kDa (dextrans)
展开
查看定价
S400HR
Sephacryl
®
Size Exclusion Resin,
400-HR, MW range 20-8000 kDa (globular proteins)
展开
查看定价
S500HR
Sephacryl
®
Size Exclusion Resin,
500-HR, MW range 40-20,000 kDa (dextrans)