Merck
氨基脲 盐酸盐 VETRANAL®, analytical standard
氨基脲 盐酸盐
氨基脲 盐酸盐 VETRANAL®, analytical standard
别名:
N-氨基脲 盐酸盐, 氨基甲酰肼 盐酸盐
线性分子式:
NH2CONHNH2 · HCl
CAS号:
分子量:
111.53
EC 号:
Products
产品分类
分子量
熔点(°C)
纯度
包装形式
研究领域