返回
利巴韦林
别名:
1-β-D-呋喃核糖基-1,2,4-三唑-3-甲酰胺, Ribavirin, 利巴韦林
经验公式(希尔记法):
C
8
H
12
N
4
O
5
CAS号:
36791-04-5
分子量:
244.20
Products
品牌
Millipore (1)
Sigma-Aldrich (1)
Supelco (1)
颜色
分子量
基因别名
制造商
物质形态
活性谱
机构
包装形式
质量水平
应用
作用机制
包装大小
API分类
标准物质类型
技术
筛选产品
Showing 1-6 of 6
比较
货号
说明
价格
R9644
利巴韦林,
antiviral
展开
查看定价
1602706
利巴韦林,
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
展开
查看定价
555580
利巴韦林,
A non-interferon-inducing, broad spectrum antiviral nucleoside. Reported to be active against RSV, HIV, HCV, and other infectious agents. Its metabolite, ribavirin-5′-phosphate, inhibits inosine monophosphate (IMP) dehydrogenase.
展开
查看定价
PHR1700
利巴韦林,
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
展开
查看定价
Y0000377
利巴韦林,
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
展开
查看定价
BP593
利巴韦林,
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard