返回
前列腺素 D
2
别名:
(5Zα13E,15S)-9,15-二羟基-11-氧代前列素-5,13-二烯-1-酸, 前列腺素 d
2
, Prostaglandin D
2
经验公式(希尔记法):
C
20
H
32
O
5
CAS号:
41598-07-6
分子量:
352.47
Products
产品分类
bioactive small molecules (2)
品牌
Sigma-Aldrich (2)
生物来源
颜色
分子量
物质形态
纯度
研究领域
质量水平
筛选产品
Showing 1-2 of 2
比较
货号
说明
价格
P5172
前列腺素 D
2
,
≥95%, synthetic
展开
查看定价
538909
前列腺素 D
2
,
Major prostaglandin metabolite in brain and an important inflammatory mediator in mast cells.