返回
聚(2-乙基-2-恶唑啉)
别名:
PEOX, POx, PetOx, 聚 2-乙基恶唑啉, 聚乙氧基唑啉
线性分子式:
[-N(COC
2
H
5
)CH
2
CH
2
-]
n
CAS号:
25805-17-8
Products
品牌
Sigma-Aldrich (1)
物质形态
聚合物成分
聚合物类型
筛选产品
Showing 1-1 of 1
比较
货号
说明
价格
373974
聚(2-乙基-2-恶唑啉),
average M
w
~500,000, PDI 3‑4