返回
江瑶毒素E 溶液
经验公式(希尔记法):
C
45
H
69
NO
10
CAS号:
1227167-69-2
分子量:
784.03
Products
品牌
Supelco (1)
分子量
制造商
形式
质量水平
标准物质类型
筛选产品
Showing 1-1 of 1
比较
货号
说明
价格
80694
江瑶毒素E 溶液,
20 μg/g (in 0.1% acetic acid in 50% acetonitrile; nominal concentration), certified reference material,
Trace
CERT
®
, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland