返回
白皮杉醇
别名:
(E)-4-[2-(3,5二羟苯基)乙烯基]-1,2-苯二酚, 3,3′,4,5′-四羟基-
反式
-芪, 3,3′,4,5′-己烯雌酚, 比杉特醇, 白皮杉醇
经验公式(希尔记法):
C
14
H
12
O
4
CAS号:
10083-24-6
分子量:
244.24
Products
产品分类
bioactive small molecules (2)
品牌
Sigma-Aldrich (2)
颜色
分子量
基因别名
物质形态
研究领域
质量水平
筛选产品
Showing 1-2 of 2
比较
货号
说明
价格
P0453
白皮杉醇,
powder
展开
查看定价
527948
白皮杉醇,
A cell-permeable, substrate competitive and reversible plant metabolite that inhibits the activity of rat liver protein kinase A catalytic subunit (IC₅₀ = 3 µM), PKC (IC₅₀ = 8 µM), MLCK (IC₅₀ = 12 µM).