返回
新铜试剂 盐酸盐 一水合物
别名:
2,9-二甲基-1,10-菲咯啉 盐酸盐
经验公式(希尔记法):
C
14
H
12
N
2
· HCl · H
2
O
CAS号:
303136-82-5
分子量:
262.73
Products
产品分类
reagents (1)
分子量
物质形态
纯度
质量水平
筛选产品
Showing 1-1 of 1
比较
货号
说明
价格
72090
新铜试剂 盐酸盐 一水合物,
for spectrophotometric det. of Cu, ≥99.0%