N
-苄基-L-脯氨酸乙酯
经验公式(希尔记法):
C
14
H
19
NO
2
CAS号:
955-40-8
分子量:
233.31
Products
品牌
Sigma-Aldrich (1)
分子量
物质形态
纯度
应用
马库什类别
马库什群组
光学异构体
氨基酸
氨基酸类型
反应类型
筛选产品
Showing 1-1 of 1
比较
货号
说明
价格
369292
N
-苄基-L-脯氨酸乙酯,
97%