返回
单克隆抗-FLAG
®
M2 小鼠抗
别名:
抗 ddddk, 抗 dykddddk
Products
产品分类
antibodies (2)
primary antibodies (2)
品牌
Sigma-Aldrich (2)
生物来源
克隆
同种型
物质形态
抗体形式
共轭
物种反应
筛选产品
Showing 1-2 of 2
比较
货号
说明
价格
F1804
单克隆抗-FLAG
®
M2 小鼠抗,
1 mg/mL, clone M2, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution (50% glycerol, 10 mM sodium phosphate, and 150 mM NaCl, pH 7.4)
展开
查看定价
F3165
单克隆抗-FLAG
®
M2 小鼠抗,
clone M2, purified immunoglobulin (Purified IgG1 subclass), buffered aqueous solution (10 mM sodium phosphate, 150 mM NaCl, pH 7.4, containing 0.02% sodium azide)