返回
MG-132
别名:
Z-Leu-Leu-Leu-al, MG-132
经验公式(希尔记法):
C
26
H
41
N
3
O
5
CAS号:
133407-82-6
分子量:
475.62
Products
产品分类
bioactive small molecules (3)
品牌
Sigma-Aldrich (3)
颜色
分子量
物质形态
研究领域
质量水平
筛选产品
Showing 1-3 of 3
比较
货号
说明
价格
474790
MG-132,
A cell-permeable, potent, reversible proteasome inhibitor (K
i
= 4 nM).
展开
查看定价
474791
MG-132,
InSolution, ≥98%, 10 mM, reversible proteasome inhibitor
展开
查看定价
474787
MG-132,
≥95% by HPLC, Potent, reversible, and cell-permeable proteasome inhibitor (Kᵢ = 4 nM).