返回
L-165,041
别名:
L-165,041, 4-[3-(4-Acetyl-3-hydroxy-2-propylphenoxy)propoxy]phenoxyacetic acid
经验公式(希尔记法):
C
22
H
26
O
7
CAS号:
79558-09-1
分子量:
402.44
Products
产品分类
bioactive small molecules (2)
品牌
Sigma-Aldrich (2)
颜色
分子量
基因别名
熔点(°C)
物质形态
纯度
质量水平
筛选产品
Showing 1-2 of 2
比较
货号
说明
价格
422175
L-165,041,
A cell-permeable phenoxyacetic acid derivative that acts as a potent and selective peroxisome proliferator activator receptor δ (PPARδ) agonist (K
i
= 6 nM for hPPARδ and 730 nM for hPPARγ).
展开
查看定价
L2167
L-165,041,
≥98% (HPLC), powder