返回
KT5823
别名:
KT5823
经验公式(希尔记法):
C
29
H
25
N
3
O
5
CAS号:
126643-37-6
分子量:
495.53
Products
产品分类
bioactive small molecules (2)
品牌
Sigma-Aldrich (2)
颜色
分子量
物质形态
纯度
研究领域
质量水平
筛选产品
Showing 1-2 of 2
比较
货号
说明
价格
420321
KT5823,
Highly specific, cell-permeable, reversible, and ATP-competitive inhibitor of protein kinase G (K
i
= 234 nM).
展开
查看定价
K1388
KT5823,
≥85% (HPLC), lyophilized powder