返回
KN-62
别名:
(
S
)-5-异喹啉磺酸 4-[(2S)-2-[(5-异喹啉磺酰基)甲氨基]-3-氧代-3-(4-苯基-1-哌嗪基)丙基]苯酯, 1-[N,O-二(5-异喹啉磺酰基)-N-甲基-L-型酪氨酸]-4-苯基哌嗪, KN-62
经验公式(希尔记法):
C
38
H
35
N
5
O
6
S
2
CAS号:
127191-97-3
分子量:
721.84
Products
产品分类
bioactive small molecules (2)
品牌
Sigma-Aldrich (2)
生物来源
颜色
分子量
基因别名
物质形态
纯度
研究领域
质量水平
筛选产品
Showing 1-2 of 2
比较
货号
说明
价格
I2142
KN-62,
≥95%, powder
展开
查看定价
422706
KN-62,
A cell-permeable, reversible, and selective inhibitor of CaM kinase II (K
i
= 900 nM for rat brain CaM kinase II) that binds directly to the calmodulin binding site of the enzyme.