返回
TNM-FH 昆虫培养基
别名:
TNM-FH insect medium
Products
品牌
SAFC (1)
物质形态
质量水平
灭菌方法
筛选产品
Showing 1-1 of 1
比较
货号
说明
价格
51942C
TNM-FH 昆虫培养基,
supplemented Grace′s, with 4.1 mM L-glutamine, with 3.33 g/L lactalbumin hydrolysate (LAH), with 3.33 g/L ultrafiltered yeastolate, liquid, sterile-filtered