返回
Hellma
®
fluorescence cuvettes, sealable cells
Products
产品分类
cuvettes (1)
制造商
直径(mm)
高度(mm)
体积(µL)
检测方法
筛选产品
Showing 1-1 of 1
比较
货号
说明
价格
Z800961
Hellma
®
fluorescence cuvettes, sealable cells,
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 10x4 nm, chamber volume 1400 μL