返回
甲酰胺
别名:
C
1
酰胺, 氨基甲醛
线性分子式:
HCONH
2
CAS号:
75-12-7
分子量:
45.04
Products
品牌
Millipore (1)
沸点(°C)
分子量
熔点(°C)
物质形态
质量水平
筛选产品
Showing 1-1 of 1
比较
货号
说明
价格
344206-M
甲酰胺,
Deionized. Adenine deaminase inhibitor. Used in DNA stripping during genetic fingerprinting techniques.