返回
EPA VOC Mix 1
Products
品牌
Supelco (1)
形式
质量水平
包装大小
标准物质类型
技术
筛选产品
Showing 1-1 of 1
比较
货号
说明
价格
CRM48775
EPA VOC Mix 1,
certified reference material, 2000 μg/mL each component in methanol, ampule of 1 mL